Learn More
BD BBL™ Prepared Plated Media: CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar with Phenylethyl Alcohol (PEA)
Click to view available options
:
Gélose au sang de mouton à 5 % anaérobies CDC avec alcool phényléthylique ; 20/bte.
Description
- prêts à l’emploi
- Plaques de 100 x 10 mm et 100 x 15 mm
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO, 9000 |
| Couleur | Rouge |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Gélose au sang anaérobie CDC avec alcool phényléthylique |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 15 g/l, produit de digestion papaïque de farine de soja 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 20 g/l, extrait de levure 5 g/l, hémine 0,005 g/l, vitamine K1 0,01 g/l, L-cystine 0,4 g/l, alcool phényléthylique 2,5 g/l, sang de mouton, défibriné 5 % |
| À utiliser avec (application) | Isolement de bactéries anaérobies exigeantes et à croissance lente obligatoires issues d’une variété de matériaux cliniques et non cliniques |
| Type d’emballage | Plaque |
| Quantité | 20/boîte |