Learn More
BD Disques de test de sensibilité BBL™ Sensi-Disc™ : Sulfaméthoxazole-triméthoprime
Click to view available options
Concentration:
23,75 μg/1,25μg
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Clairement marqués des deux côtés avec des lettres et des chiffres désignant l’agent et la concentration
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Sulfaméthoxazole, triméthoprime |
| Concentration | 23,75 μg/1,25μg |
| Type d’emballage | Disque |
| Quantité | 10/boîte |