Learn More
BD Disques A BBL™ Taxo™ (cartouche)
Click to view available options
Type d’emballage:
10 cartouches
Quantité:
Disques 10 x 50
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Imprégnés d’environ 0,04 unité de bacitracine par disque
Les disques A Taxo ne sont pas destinés aux tests de sensibilité.
Informations sur la commande
Cartouche de 50 disques
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Bacitracine |
| Concentration | 0.04U |
| Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
| À utiliser avec (application) | Pour différencier les streptocoques du groupe A |
| Type d’emballage | 10 cartouches |
| Quantité | Disques 10 x 50 |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.