Learn More
BD Disques A BBL™ Taxo™ (flacon)
Click to view available options
Type d’emballage:
6 flacons
Flacon unique
Quantité:
50 disques
Disques 6 x 50
Conditionnement:
300 pièces
50 pièces
Description
- Imprégnés d’environ 0,04 unité de bacitracine par disque
Les disques A Taxo ne sont pas destinés aux tests de sensibilité.
Informations sur la commande
Flacons de 50 disques
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Bacitracine |
| Concentration | 0.04U |
| Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
| À utiliser avec (application) | Pour différencier les streptocoques du groupe A |
| Type d’emballage | Flacon unique |
| Quantité | 50 disques |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.