Learn More
BD Disques de différenciation BBL™ Taxo™, Novobiocine
Click to view available options
Concentration:
5 μg
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Papier absorbant contenant 5 μg de novobiocine
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Novobiocine |
| Concentration | 5 μg |
| Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
| Type d’emballage | Disque |
| Quantité | 1/boîte |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD BBL Taxo Differentiation Discs Novobiocin
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Novobiocin sodium
Réservé à un usage diagnostique in vitro.