Learn More
BD Disques P BBL™ Taxo™ (cartouche)
Click to view available options
Type d’emballage:
10 cartouches
Cartouche
Quantité:
50 disques
Disques 10 x 50
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
- Disques de 6 mm fabriqués à partir de papier absorbant de haute qualité
- Imprégnés d’environ 5,0 μg de chlorhydrate d’éthylhydrocupréine par disque
Order Info
Cartouches de 50 disques.
Specifications
Specifications
| Agents antimicrobiens | Chlorhydrate d’éthylhydrocupréine (optochine) |
| Concentration | 5 μg |
| Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
| À utiliser avec (application) | Différenciation des Pneumocoques |
| Type d’emballage | Cartouche |
| Quantité | 50 disques |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction