Learn More
BD Disques P BBL™ Taxo™ (flacon)
Click to view available options
Type d’emballage:
6 flacons
Flacon
Quantité:
50 disques
Disques 6 x 50
Conditionnement:
300 pièces
50 pièces
Description
- Disques de 6 mm fabriqués à partir de papier absorbant de haute qualité
- Imprégnés d’environ 5,0 μg de chlorhydrate d’éthylhydrocupréine par disque
Informations sur la commande
Flacons de 50 disques.
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Chlorhydrate d’éthylhydrocupréine (optochine) |
| Concentration | 5 μg |
| Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
| À utiliser avec (application) | Différenciation des Pneumocoques |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 50 disques |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.