Learn More
Gibco™ Tryptone peptone Difco™
Code produit. 16289761
Click to view available options
Quantité:
0,45 kg (1 Lb)
5 lb.
25 lb.
Conditionnement:
11.34kg
2.26kg
454g
Code produit. 16289761
Marque: Gibco™ 211921
Hydrolysat enzymatique de caséine. Bouillon tryptophane 1%. Peptone trypticase avec chlorure de sodium. Pour mise en évidence de la formation d'indole dans les contrôlesbactériologiques de l'eau et des produits alimentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C  Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Forme Poudre
Type de produit Milieux bactériens
Format Flacon
À utiliser avec (application) Milieux de culture déshydratés
Quantité 0,45 kg (1 Lb)
Source Origine animale