Learn More
BD Seringue à essai Plastipaktrade;, à tuberculine
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
Conditionnement:
500 pièces
Description
ulliAvec aiguille fixée et sans espace mort/liliStérilisée par irradiation aux rayons gamma et conditionnée en sachets de 10 pièces/liliSeringues de 1 ml à usage unique avec graduation de 0,01 ml/liliCylindre de pulvérisation et tige de piston en polypropylène transparent (sans latex et sans PVC)/liliLubrifiant à l’huile de silicone pour une action progressive et lisse du piston/li/ul
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène, Huile de silicone (lubrifiant) |
| Calibre d’aiguille | 27 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0,40 mm (aiguille) |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Type de produit | Seringue à tuberculine |
| Jetable | Oui |
| Graduations | 0,01 ml |
| Quantité | 500 Paquet |
| Conditionnement | Sachets de 10 |
| Afficher plus |