Learn More
BD Cocktail d’enrichissement des lymphocytes T humains de biotine - DM
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
CD11b/Mac-1, CD16, CD19,CD36, CD41a, CD56, CD235un cocktail d’anticorps biotinylé et de particules IMag™ SAv de BD
Les composants du kit sont le cocktail d’enrichissement des lymphocytes T humains de biotine et le cocktail d’enrichissement des lymphocytes T humains de biotine
Composants
- Cocktail d’enrichissement des lymphocytes T humains de biotine
- Cocktail d’enrichissement des lymphocytes T humains de biotine
- Réactivité : Humaine
Marquage magnétique
Spécification
Spécification
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | CD11b/Mac-1, CD16, CD19,CD36, CD41a, CD56, CD235un cocktail d’anticorps biotinylé et de particules IMagtrade; SAv de BD |
| Type de produit | Cocktail d’enrichissement des lymphocytes T |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Forme | Nanoparticules magnétiques |
| À utiliser avec (application) | Marquage magnétique |
| Quantité | 5 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche