Learn More
BD Kit de l’apoptose mAb, forme active, caspase 3
Code produit. 15876428
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15876428
Marque: BD 550914
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Anticorps anti-caspase 3 active monoclonal conjugué à la PE, solution de fixation / perméabilisation BD Cytofix/Cytoperm™ et tampon BD Perm/Wash™
Reconnaissance spécifique de la forme active de la caspase 3 dans les cellules humaines et de souris
Les protéases de la cystéine jouent un rôle clé dans l’apoptose et l’inflammation. La caspase 3 étant la protéase clé est activée au cours des premiers stades de l’apoptose et, comme d’autres membres de la famille de la caspase, elle est synthétisée comme proenzyme inactive qui est traitée dans les cellules subissant l’apoptose par autoprotéolyse et/ou clivage par une autre protéase. Les formes traitées de caspases sont composées de grandes sous-unités (17-22 kDa) et de petites sous-unités (10-12 kDa) qui s’associent pour former une enzyme active. La caspase 3 active, un marqueur pour les cellules soumises à l’apoptose, est constituée d’hétérodimère de sous-unités de 17 et 12 kDa dérivées de la proenzyme 32 kDa. La caspase 3 active clive et active par protéolyse d’autres caspases, ainsi que des cibles pertinentes dans le cytoplasme et le noyau. Cet anticorps a été signalé pour reconnaître spécifiquement la forme active de la caspase 3 dans les cellules humaines et de souris.
  • Clone : C92-605
  • Format : PE
  • Isotype : IgG
Coloration intracellulaire (cytométrie en flux)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Coloration intracellulaire
Forme Liquide
Usage exclusivement réservé à la recherche