Learn More
BD Solution de viabilité de cellules
Solution prête à l’emploi du colorant acide nucléique, 7-Amino-actinomycine D (7-AAD) qui peut être utilisée à la place de l’iodure de propidium (PI) pour l’exclusion des cellules non viables dans les dosages cytométriques en flux
Marque: BD 555815
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
- Utilisé comme sonde de viabilité pour les méthodes d’exclusion des cellules mortes, basée sur une diffusion de la lumière et l’absorption de 7-AAD comme détecté dans FL3
- Ne nécessite pas de dilution
Cytométrie en flux
Spécification
4°C | |
Cytométrie en flux sous forme de colorant d’acide nucléique | |
500 tests |