Learn More
BD Microbilles fonctionnelles Cytometric Bead Array (CBA)
Click to view available options
Type de produit:
Microbilles fonctionnelles (A4)
Microbilles fonctionnelles (A5)
Microbilles fonctionnelles (A6)
Microbilles fonctionnelles (A7)
Microbilles fonctionnelles (A8)
Microbilles fonctionnelles (A9)
Microbilles fonctionnelles (B4)
Microbilles fonctionnelles (B5)
Microbilles fonctionnelles (B6)
Microbilles fonctionnelles (B7)
Microbilles fonctionnelles (B8)
Microbilles fonctionnelles (B9)
Microbilles fonctionnelles (C4)
Microbilles fonctionnelles (C5)
Microbilles fonctionnelles (C6)
Microbilles fonctionnelles (C7)
Microbilles fonctionnelles (C8)
Microbilles fonctionnelles (C9)
Microbilles fonctionnelles (D4)
Microbilles fonctionnelles (D5)
Microbilles fonctionnelles (D8)
Microbilles fonctionnelles (D9)
Microbilles fonctionnelles (E4)
Microbilles fonctionnelles (E5)
Microbilles fonctionnelles (E7)
Microbilles fonctionnelles (E8)
Microbilles fonctionnelles (E9)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les microbilles fonctionnelles peuvent être utilisées avec le kit de tampons de conjugaison de microbilles fonctionnelles BD CBA (réf. fabricant n° 558556) pour lier par covalence les protéines hydrosolubles à la surface des microbilles via une chimie sulfo-SMCC. Les microbilles, une fois liées à une protéine, peuvent être utilisées comme matrice de capture pour les analytes d’intérêt.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RUO |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Contenu | Solution tamponnée aqueuse contenant ≤0,09 % d’azoture de sodium |
| Description | Microbilles fonctionnelles (A4) |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Microbilles fonctionnelles (A4) |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Nbre de tests | 6000 |
| Volume (métrique) | 0,9 mL |
| Afficher plus |