Learn More
BD Contrôles standards du kit de cytokine inflammatoire humaine Cytometric Bead Array (CBA)
Code produit. 15886898
Click to view available options
Quantité:
0,2 mL
1 flacons
Type de produit:
Étalon lyophilisé de cytokine inflammatoire humaine
Étalons de cytokine Th1/Th2/Th17 humaine
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15886898
Marque: BD 552932
Testé pour assurer la fonction d’étalons dans les tests CBA
pulliLyophilisé dans une solution tampon aqueuse contenant de la BSA et de la ProClintrade;150/liliDoit être reconstitué et dilué en série avant utilisation/li/ul/ppbÉtalons de cytokine inflammatoires humains/bulliContiennent un mélange d’interleukine humaine recombinante (IL)-8, IL-1beta;, IL-6, IL-10, facteur de nécrose tumorale (TNF) et IL-12p70/liliÀ utiliser avec le kit de cytokine inflammatoire humaine BDtrade; Cytometric Bead Array (CBA)/liliTaille : 0.2mL/li/ulbÉtalons de cytokine humaine Th1 / Th2 / Th17/bulliContiennent un mélange d’interleukine humaine recombinante (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17-A, d’interféron-gamma; (IFN-gamma;) et de facteur de nécrose tumorale (TNF)/liliÀ utiliser avec le kit de cytokine humaine Th1 / Th2 / TH17 BDtrade; Cytometric Bead Array (CBA)/liliTaille : 1 flacon/li/ul/ppCytométrie en flux/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité croisée Humaine
Comprend Mélange d’interleukines humaines recombinantes (IL)-8, IL-1bêta, IL-6, IL-10, de facteur de nécrose tumorale (TNF) et d’IL-12 p70
Quantité 0,2 mL
Contenu et stockage 4°C
Forme Lyophilisé
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Type de produit Étalon lyophilisé de cytokine inflammatoire humaine