Learn More
BD Ensemble Flex Set Cytometric Bead Array (CBA) pour MIP-1alpha; humaine, microbilles B9
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Étalon MIP-1alpha; humaine ; réactif de détection MIP-1alpha; humaine ; microbilles de capture B9 MIP-1alpha; humaine
pL’ensemble Flex Set MIP-1alpha; humaine BD CBA est un immunoessai à base de microbilles capable de mesurer la protéine-1alpha; inflammatoires du macrophage humain (MIP-1alpha;), également connue sous le nom de CCL3, dans les échantillons de sérum, de plasma et de surnageant de culture cellulaire. La réactivité humaine a été déterminée en testant des échantillons avec l’ensemble BD Flex Set CBA pour MIP-1alpha;./ppulliRéactivité : Humaine/liliComposants des microbilles de capture et du réactif de détection PE formulés à une concentration 50 x pour une utilisation multiplexe/liliLe composant étalon est lyophilisé/liliAprès reconstitution dans un diluant de dosage de 4,0 ml, l’étalon a une concentration protéique de 2500 pg/ml/liliDoit être utilisé conjointement avec un kit de tampon principal de protéines solubles humaines BD CBA, un cytomètre de flux, un logiciel FCAP Arraytrade;/li/ul/ppCytométrie en flux/p
Spécification
Spécification
| Antigène | MIP-1alpha |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Étalon pour MIP-1a humaine, réactif de détection PE pour MIP-1a humaine, microbilles de capture B9 pour MIP-1a humaine |
| Quantité | 100 tests |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Type de produit | Ensemble flexible pour MIP-1alpha humaine (microbille B9) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Human MIP-1 alpha Flex Set
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: CMIT/MIT mixture
Usage exclusivement réservé à la recherche