Learn More
BD Mélange Cytometric Bead Array
Click to view available options
Quantité:
30 microbilles
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le mélange de microbilles présente les positions des microbilles A4, A5, A6, A7, A8, A9, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D4, D5, D6, D7, D8, D9, E4, E5, E6, E7, E8 et E9. Ceci permet seulement de garantir que l’instrument et le logiciel FCAP Array (réf. N° 641488) peuvent analyser correctement le 30 Plex.
- Le mélange de microbilles 30 Plex est un cocktail
- Contient 30 populations de microbilles du BD CBA Flex Set
- Présente des intensités de fluorescence distinctes pouvant être réglées dans les canaux NIR et Red du bioanalyseur BD FACSArray
- Tampon de stockage : Solution tamponnée aqueuse contenant du sérum de veau fœtal et ≤0,09 % d’azoture de sodium
Array
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RUO |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Nbre de tests | 10 |
| Comprend | Solution tamponnée aqueuse contenant du sérum de veau fœtal et ≤0,09 % d’azoture de sodium |
| Quantité | 30 microbilles |
| Volume (métrique) | 25 μl |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage et alignement pour la cytométrie en flux |
Usage exclusivement réservé à la recherche