Learn More
BD Kit de substrat de DAB
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
Le tampon DAB (50 ml) est une solution d’acide citrique et de H2O2. Le chromagène DAB (2,5 ml) est une solution de 3-3 diaminobenzidine (1,74 % p/v) et de HCl.
- Substrat pour peroxidase enzymatique
- Chromogène
- Produit un précipité brun insoluble dans l’alcool
Immunohistochimie - congélation/paraffine
Spécification
Spécification
| Quantité de chromagènes | 2,5 ml |
| Type de chromagène | DAB |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochimie congélée ou paraffine |
| Quantité | 1 kit |
| Type de substrat | Substrat DAB |
| Comprend | Le tampon DAB 50 ml est une solution d’acide citrique et de H2O2, 2,5 ml de chromagène DAB, est une solution de 1,74 % p/v 3-3 diaminobenzidine et HCl |
| pH | 7,2 |
| Conditions de stockage | 4°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche