missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Gélose de morphologie de levure pour milieux déshydratés

Code produit. 11758842
Click to view available options
:
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11758842

Marque: BD 239320

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Classification des levures en fonction des facteurs de stimulation de colonies et de la morphologie des cellules

  • Pour la morphologie des levures
  • Formule Wickerham

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Forme Déshydraté
Type de produit Gélose de morphologie de levure
Formule Sources d’azote- Sulfate d’ammonium 3,5 g/l, asparagine 1,5 g/l, source de carbone-dextrose 10 g/l, acides aminés-L-monochlorhydrate de L-histidine 10 mg/l, DL-méthionine 20 mg/l, DL-Tryptophane 20 mg/l, Vitamines-Biotine 2 μg/l, Pantothénate de calcium 400
À utiliser avec (application) Morphologie de levure
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis