Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose d’isolement des actinomycètes
Click to view available options
:
Gélose d’isolement des actinomycètes ; 500 g
Description
Actinomycete (gélose)
• Isolement d'Actinomycete à partir des eaux ou des aliments
• Cdt 500g
• Isolement d'Actinomycete à partir des eaux ou des aliments
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose d’isolement des actinomycètes |
| Type de produit | Gélose d’isolement d’actinomycètes |
| Formule | Caséinate de sodium 2 g/l, asparagine 0,1 g/l, propionate de sodium 4 g/l, phosphate dipotassique 0,5 g/l, sulfate de magnésium 0,1 g/l, sulfate ferreux 1 mg/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour isoler et mettre en culture des actinomycètes du sol et de l’eau |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium propionate