Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu antibiotique 19
Code produit. 11778882
Click to view available options
:
Milieu antibiotique 19 ; 500 g
Code produit. 11778882
Marque: BD 243100
Pour déterminer la puissance antibiotique par la technique de dosage microbiologique. Milieu de culture déshydraté BD Difco™ : Le milieu antibiotique 19 fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
  • Déshydraté
  • Milieux de culture
  • Milieu antibiotique 19
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EP, USP
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Milieu antibiotique 19
Type de produit Milieu antibiotique 19
Formule Extrait de bœuf 2,4 g/l, extrait de levure 4,7 g/l, peptone 9,4 g/l, dextrose 10 g/l, chlorure de sodium 10 g/l, gélose 23,5 g/l
À utiliser avec (application) Essai microbiologique d’antibiotiques
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g