Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu antibiotique 2
Click to view available options
:
Milieu antibiotique 2 (gélose de base Penassay) ; 500 g
Description
- Dosage microbiologique d’antibiotiques par gélose d’ensemencement de Penassay
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, USP |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Milieu antibiotique 2 |
| Type de produit | Milieu antibiotique 2 |
| Formule | Extrait de bœuf 1,5 g/l, extrait de levure 3 g/l, peptone 6 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Dosage microbiologique d’antibiotiques par gélose de base Penassay |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |