Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu antibiotique 3
Click to view available options
:
Milieu antibiotique 3 (bouillon de Penassay) ; 500 g
Description
- Bouillon Penassay
- Déshydraté
- Milieux de culture
- Milieu antibiotique 3
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, EP, USP |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Milieu antibiotique 3 |
| Type de produit | Milieu antibiotique 3 |
| Formule | Extrait de bœuf 1,5 g/l, extrait de levure 1,5 g/l, peptone 5 g/l, dextrose 1 g/l, chlorure de sodium 3,5 g/l, phosphate dipotassium 3,68 g/l, phosphate monopotassique 1,32 g/l |
| À utiliser avec (application) | Bouillon Penassay |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |