Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose APT
Click to view available options
:
Gélose tout usage (APT) Gélose de Tween 80 ; 500 g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | COMPF, USDA |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Agar APT |
| Type de produit | Gélose tout usage Gélose de Tween 80 |
| Formule | Extrait de levure 7,5 g/l, produit de digestion pancréatique de caséine 12,5 g/l, dextrose 10 g/l, citrate de sodium 5 g/l, chlorhydrate de thiamine 1 mg/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate dipotassique 5 g/l, chlorure de manganèse 0,14 g/l, sulfate de magnésium 0,8 g/l, sulfate ferreux 0,04 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de lactobacilles hétérofermentaires et d’autres organismes nécessitant une forte teneur en thiamine |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |