Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Bouillon de dextrose azide
Click to view available options
:
Bouillon de dextrose azide ; 500 g
Description
Azide & glucose (bouillon) milieu de Rothe
• Milieu tamponné pour l'identification présomptive et la confirmation des streptocoques fécaux
• Cdt 500g
• Milieu tamponné pour l'identification présomptive et la confirmation des streptocoques fécaux
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EPa, SMWW |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon de dextrose azide |
| Type de produit | Bouillon de dextrose azide |
| Formule | Extrait de bœuf 4,5 g/l, produit de digestion pancréatique de caséine 7,5 g/l, peptone protéique n° 3 7,5 g/l, dextrose 7,5 g/l, chlorure de sodium 7,5 g/l, azoture de sodium 0,2 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement sélectif des streptocoques de l’eau et des eaux usées |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bottle Azide Dextrose Broth 500G
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium Azide