Learn More
BD Gélose pour infusion cœur-cervelle Difco™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Description
La gélose pour infusion cœur-cervelle s’est avérée efficace dans la culture d’une grande variété de microorganismes exigeants, y compris de nombreux types de pathogènes, de champignons et de levures. Elle est également utilisée avec des antibiotiques ajoutés pour isoler les champignons. Elle tire ses nutriments des composants de l’infusion cœur-cervelle, de la peptone et du dextrose.
- Les peptones et l’infusion sont des sources d’azote organique, de carbone, de soufre, de vitamines et de substances à l’état de traces
- Le dextrose est une source de glucides que les microorganismes utilisent par action fermentative
- Le milieu est tamponné grâce à l’utilisation de phosphate disodique
- Pour préparer la solution, suspendre 52 g dans 1 L d’eau purifiée
- pH (solution à 5,2%, 25°C) : 7,4 ± 0,2
- Bonne réponse de culture à : Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9000, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose BHI |
| Type de produit | Gélose pour infusion cœur-cervelle |
| Formule | Infusion de 200 g de cervelle de veau 7,7 g/l, infusion de 250 g de cœur de bœuf 9,8 g/l, protéose peptone 10 g/l, dextrose 2 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate disodique 2,5 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Escherichia coli 25922, Staphylococcus aureus 25923, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615 |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |