Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de gélose au sang Columbia
Code produit. p-4901432
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11783513
Marque: BD 279240
Pour des réactions bêta-hémolytiques améliorées après une incubation d’une nuit et pour la culture de microorganismes exigeants
Columbia (gélose)
• Polyvalent avec ou sans sang
• Particulièrement adapté pour la culture et l'isolement de germes exigeants
• Cdt 500g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AOAC, BAM, EP, ISO
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Base de gélose au sang Columbia
Type de produit Base de gélose au sang Columbia
Formule Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g/l, peptone protéique n° 3 5 g/l, extrait de levure 5 g/l, infusion de 500 g de cœur de bœuf 3 g/l, amidon de maïs 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Pour des réactions bêta-hémolytiques améliorées après une incubation d’une nuit et pour la culture de microorganismes exigeants
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g