Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de gélose au sang Columbia, Hémolyse améliorée
Click to view available options
:
Base de gélose au sang Columbia, hémolyse améliorée (EH) ; 500 g
Description
Columbia EH (gélose)
• Milieu de base (avec ou sans sang) modifié pour rendre la zone d'hémolyse plus nette, Etanced Hemolysis (EH)
• Cdt 500g
• Milieu de base (avec ou sans sang) modifié pour rendre la zone d'hémolyse plus nette, Etanced Hemolysis (EH)
• Cdt 500g
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | BS12, CMPH2, MCM9 |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Base de gélose au sang Columbia |
| Type de produit | Base de gélose au sang Columbia, EH |
| Formule | Pantone 12 g/l, Bitone H Plus 6 g/l, digestion enzymatique de tissus animaux 3 g/l, amidon 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 12 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour des réactions bêta-hémolytiques améliorées après une incubation d’une nuit et pour la culture de microorganismes exigeants |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction