Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose à déficit électrolytique au lactose cystine (CLED)
Click to view available options
:
Gélose à déficit électrolytique au lactose cystine (CLED) ; 500 g
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Agar CLED |
| Type de produit | Agar CLED |
| Formule | Digestion pancréatique de gélatine 4 g/l, digestion pancréatique de caséine 4 g/l, extrait de bœuf 3 g/l, lactose 10 g/l, L-cystine 128 mg/l, bleu de bromothymol 0,02 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement, dénombrement et identification présomptive des micro-organismes de l’urine |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |