Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Bouillon CzaPEK-Dox
Click to view available options
:
Bouillon CzaPEK-Dox ; 500 g
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon CzaPEK-Dox |
| Type de produit | Bouillon CzaPEK-Dox |
| Formule | Saccharose 30 g/l, nitrate de sodium 3 g/l, phosphate dipotassique 1 g/l, sulfate de magnésium 0,5 g/l, chlorure de potassium 0,5 g/l, sulfate ferreux 0,01 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture d’organismes capables d’utiliser l’azote inorganique |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction