Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de bouillon Demi-Fraser
Click to view available options
:
Base de bouillon Demi-Fraser ; 10 kg
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Base de bouillon Demi-Fraser |
| Type de produit | Base de bouillon Demi-Fraser |
| Formule | Tryptose 10 g/l, extrait de bœuf 5 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 20 g/l, phosphate disodique 9,6 g/l, phosphate monopotassique 1,35 g/l, esculine 1 g/l, acide nalidixique 0,01 g/l, acide acriflavine HCl 12,5 mg/l, chlorure de lithium 3 g/l |
| À utiliser avec (application) | À utiliser avec le supplément de bouillon Fraser dans la Listeria enrichissante de façon sélective et différentielle, niveaux d’acriflavine et d’acide nalidixique réduits |
| Type d’emballage | Seau |
| Quantité | 10 000 g |