Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Enrichissement Mossel Bouillon EE
Click to view available options
:
Bouillon d’enrichissement des entérobactéries (EE), Mossel ; 500 g
Description
- Formule : Digestion pancréatique de gélatine 10 g/l, dextrose 5 g/l, phosphate disodique 8 g/l, phosphate monopotassique 2 g/l, vert brillant 15 mg/l, Oxgall 20 g/ml
Certifications
CE, COMPF, EP, ISO, JP, USP
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, COMPF, EP, ISO, JP, USP |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon EE |
| Type de produit | Enrichissement Mossel Bouillon EE |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de gélatine 10 g/l, dextrose 5 g/l, phosphate disodique 8 g/l, phosphate monopotassique 2 g/l, vert brillant 15 mg/l, Oxgall 20 g/ml |
| À utiliser avec (application) | Pour enrichir et détecter sélectivement les entérobactéries, en particulier les aliments |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: oxgall