Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose à streptocoques KF
Click to view available options
:
Gélose à streptocoques Kenner Fecal (KF) ; 500 g
Description
KF (gélose)
• Isolement sélectif et numération des streptocoques fécaux
• Cdt 500g
• Isolement sélectif et numération des streptocoques fécaux
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose à streptocoques KF |
| Type de produit | Gélose KF Streptococcus |
| Formule | Protéose peptone 10 g/l, extrait de levure 10 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, glycérophosphate de sodium 10 g/l, maltose 20 g/l, Lactose 1 g/l, azoture de sodium 0,4 g/l, pourpre de bromocrésol 15 mg/l, gélose 20 g/l |
| À utiliser avec (application) | Utilisé avec la solution TTC ou TTC 1 % si désiré pour le dénombrement sélectif des streptocoques fécaux |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium Azide