Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu King A (gélose de Pseudomonas P)
Click to view available options
:
Milieu King A (gélose de Pseudomonas P) ; 500 g
Description
King A (gélose)/Pseudomonas P
• Identification de Pseudomonas aeruginosa
• Milieu favorisant la production de la pyocyanine
• Cdt 500g
• Identification de Pseudomonas aeruginosa
• Milieu favorisant la production de la pyocyanine
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, BAM |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Milieu King A |
| Type de produit | Milieu de culture King A |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de gélatine 20 g/l, chlorure de magnésium 1,4 g/l, sulfate de potassium 10 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Utilisé avec du glycérol pour la détection et la différenciation de P. aeruginosa en fonction de la production de pyocyanine |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |