Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose LB, Miller (Luria-Bertani)
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
2kg
500g
Description
- Contient 10 g/l de NaCl
- Pour la propagation d’E. coli
- Large gamme d’applications de biologie moléculaire
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CCAM |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose LB, Miller |
| Type de produit | Gélose LB |
| Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Propagation et conservation d’Escherichia coli pour la biologie moléculaire |
| Type d’emballage | Seau |
| Quantité | 2000 g |