Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon LB, Miller (Luria-Bertani)
Code produit. 11768902
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11768902
Marque: BD 244610
Edge
Propage et maintient E. coli pour la biologie moléculaire. Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon LB, Miller (Luria-Bertani) fourni sous forme déshydratée pour la convenance du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés.
  • Contient 10 g/l de NaCl
  • Pour la propagation d’E. coli
  • Large gamme d’applications de biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CCAM
Contenu et stockage Réfrigéré
Forme Déshydraté
Type de milieu Bouillon LB, Miller
Type de produit Bouillon LB, Miller
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l
À utiliser avec (application) Propagation et conservation d’Escherichia coli pour la biologie moléculaire
Type d’emballage Seau
Quantité 2000 g