Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de milieu Lowenstein
Click to view available options
:
Base de milieu Lowenstein ; 500 g
Description
Applications :
Pour l’évaluation, la conservation, l’enrichissement sélectif, la différenciation, l’isolement, la culture, la détection, la propagation des bactéries
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Base de milieu Lowenstein |
| Type de produit | Base de milieu Lowenstein |
| Formule | Asparagine 3,6 g/l, phosphate monopotassique 2,4 g/l, sulfate de magnésium 0,24 g/l, citrate de magnésium 0,6 g/l, farine de pomme de terre 30 g/l, vert malachite 0,4 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement et culture des mycobactéries et bases pour milieux sélectifs, différentiels et enrichis pour les mycobactéries |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |