Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de bouillon Luria, Miller
Pour la propagation et la conservation d’E. Coli pour une utilisation en biologie moléculaire
Marque: BD 241420
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contient 0,5 g/L de NaCl
Applications :
Pour l’évaluation, la conservation, l’enrichissement sélectif, la différenciation, l’isolement, la culture, la détection, la propagation des bactéries
Spécification
CE, COMPF | |
Déshydraté | |
Base de bouillon Luria, Miller | |
Maintien et propagation d’Escherichia coli dans des procédures de microbiologie moléculaire avec ou sans glucose ajouté | |
500 g |
Réfrigéré | |
Base de bouillon Luria, Miller | |
Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 0,5 g/l | |
Flacon |