Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose m LES Endo
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
À utiliser avec (application):
Dénombrement des coliformes dans l’eau par filtration sur membrane
Pour dénombrer les coliformes dans l’eau par filtration sur membrane
Conditionnement:
100g
500g
Description
- Formule : Extrait de levure 1,2 g/l, casitone 3,7 g/l, thiopeptone 3,7 g/l, tryptose 7,5 g/l, lactose 9,4 g/l, phosphate dipotassique 3,3 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, chlorure de sodium 3,7 g/l, désoxycholate de sodium 0,1 g/l, laurylsulfate de sodium 0,05 g/l, sulfite de sodium 1,6 g
Certifications
CE, COMPF, SMD, SMWW
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, COMPF, SMD, SMWW |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose Endo mLES |
| Type de produit | Gélose Endo mLES |
| Formule | Extrait de levure 1,2 g/l, casitone 3,7 g/l, thiopeptone 3,7 g/l, tryptose 7,5 g/l, lactose 9,4 g/l, phosphate dipotassique 3,3 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, chlorure de sodium 3,7 g/l, désoxycholate de sodium 0,1 g/l, laurylsulfate de sodium 0,05 g/l, sulfite de sodium 1,6 g/l, fuschine basique 0,8 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour dénombrer les coliformes dans l’eau par filtration sur membrane |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: basic fuchsin, sodium sulphite
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur