Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose m LES Endo
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
À utiliser avec (application):
Dénombrement des coliformes dans l’eau par filtration sur membrane
Pour dénombrer les coliformes dans l’eau par filtration sur membrane
Conditionnement:
100g
500g
Description
- Formule : Extrait de levure 1,2 g/l, casitone 3,7 g/l, thiopeptone 3,7 g/l, tryptose 7,5 g/l, lactose 9,4 g/l, phosphate dipotassique 3,3 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, chlorure de sodium 3,7 g/l, désoxycholate de sodium 0,1 g/l, laurylsulfate de sodium 0,05 g/l, sulfite de sodium 1,6 g
Certifications
CE, COMPF, SMD, SMWW
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, COMPF, SMD, SMWW |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose Endo mLES |
| Type de produit | Gélose Endo mLES |
| Formule | Extrait de levure 1,2 g/l, casitone 3,7 g/l, thiopeptone 3,7 g/l, tryptose 7,5 g/l, lactose 9,4 g/l, phosphate dipotassique 3,3 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, chlorure de sodium 3,7 g/l, désoxycholate de sodium 0,1 g/l, laurylsulfate de sodium 0,05 g/l, sulfite de sodium 1,6 g/l, fuschine basique 0,8 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour dénombrer les coliformes dans l’eau par filtration sur membrane |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: basic fuchsin, sodium sulphite