Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose d‘extrait de malt
Code produit. 11778113
Click to view available options
:
Gélose à l’extrait de malt ; 500 g
Code produit. 11778113
Marque: BD 211220
Pour l’isolement, la détection et le dénombrement des levures et moisissures
Extrait Malt (gélose)
• Isolement, culture et numération des levures et moisissures
• Cdt 500g
Informations sur la commande
Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.
Certifications
ISO 9001 :2008, BAM, COMPF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001 :2008, BAM, COMPF
Contenu et stockage Réfrigéré
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose d‘extrait de malt
Type de produit Gélose d’extrait de malt
Formule Maltose 12,75 g/l, dextrine 2,75 g/l, glycérol 2,35 g/l, peptone 0,78 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Isolement, culture et dénombrement des levures et des moisissures
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g