Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose marine 2216
Click to view available options
:
Gélose marine 2216 ; 500 g
Description
- Déshydraté
- Milieux de culture
- gélose marine 2216
Informations sur la commande
Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | gélose marine 2216 |
| Type de produit | Gélose marine 2216 |
| Formule | Peptone 5 g/l, extrait de levure 1 g/l, citrate ferrique 0,1 g/l, chlorure de sodium 19,45 g/l, chlorure de magnésium 8,8 g/l, sulfate de sodium 3,24 g/l, chlorure de calcium 1,8 g/l, chlorure de potassium 0,55 g/l, bicarbonate de sodium 0,16 g/l, bromure de potassium 0,08 g/l, chlorure de strontium 34 mg/l, acide borique 22 mg/l, silicate de sodium 4 mg/l, fluorure de sodium 2,4 mg/l, nitrate d’ammonium 1,6 mg/l, phosphate disodique 8 mg/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement, culture et dénombrement de bactéries marines hétérotrophes |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- marine broth 2216
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride