missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu MIL
Click to view available options
:
Milieu de lysine d’indiole de motilité (MIL) ; 500 g
Description
Mobilité Indole Lysine
• Etude des caractères mobilité, indole et lysine décarboxylase
• Cdt 500g
• Etude des caractères mobilité, indole et lysine décarboxylase
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Milieu MIL |
| Type de produit | Milieu de lysine d’indiole de motilité |
| Formule | Peptone 10 g/l, digestion pancréatique de caséine 10 g/l, extrait de levure 3 g/l, Hcl L-lysine 10 g/l, dextrose 1 g/l, citrate d’ammonium ferrique 0,5 g/l, pourpre de bromocrésol 0,02 g/l, gélose 2 g/l |
| À utiliser avec (application) | Tests de sensibilité aux antimicrobiens et isolement des micro-organismes |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu