Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Bouillon Letheen modifié (AOAC)
Click to view available options
:
Bouillon Letheen ; 500 g
Description
Applications :
Pour l’évaluation, la conservation, l’enrichissement sélectif, la différenciation, l’isolement, la culture, la détection, la propagation des bactéries
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BAM |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon Letheen |
| Type de produit | Bouillon Letheen modifié (AOAC) |
| Formule | Bouillon de Letheen 25,7 g/l, tryptone 5 g/l, protéose peptone n° 3 10 g/l, extrait de levure 2 g/l, bisulfite de sodium 0,1 g/l |
| À utiliser avec (application) | Évaluation microbiologique des cosmétiques - Désactive les agents de conservation |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |