Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Bouillon Mycoplasma (bouillon PPLO sans cristal violet)
Click to view available options
:
Bouillon de PPLO sans cristal violet ; 500 g
Description
- Utilisé pour isoler et cultiver le mycoplasme lorsqu’il est supplémenté par des enrichissements nutritifs
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon de mycoplasme |
| Type de produit | Bouillon pour mycoplasmes |
| Formule | Cœur de bœuf 6 g/l, peptone 10 g/l, chlorure de sodium 5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement et culture de mycoplasmes, lorsqu’ils sont supplémentés par des enrichissements nutritionnels |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido