Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose de flocons d’avoine
Click to view available options
:
Gélose de flocons d’avoine ; 500 g
Description
Farine d'Avoine (gélose)
• Culture des champignons et mise en évidence des macrospores
• Cdt 500g
• Culture des champignons et mise en évidence des macrospores
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose de flocons d’avoine |
| Type de produit | Gélose à l’avoine |
| Formule | Floncons d’avoine 60 g/l, gélose 12,5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de champignons, en particulier pour la production de macropores |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |