Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu minimal d’eau peptonée
Click to view available options
:
Eau peptonée ; 500 g
Description
Informations sur la commande
Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.
Certifications
ISO/DIS, 11014
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Eau peptonée |
| Type de produit | Eau peptonée |
| Formule | Peptone 10 g/l, chlorure de sodium 5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement des non fastidieux |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |