Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose pour Pseudomonas F
Click to view available options
:
Gélose pour Pseudomonas F ; 500 g
Description
King B (gélose)/Pseudomonas F
• Identification de Pseudomonas
• Milieu favorisant la production de fluorescéine
• Cdt 500g
• Identification de Pseudomonas
• Milieu favorisant la production de fluorescéine
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BAM, CCAM |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose pour Pseudomonas F |
| Type de produit | Gélose F pour pseudomonas |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g/l, protéose peptone n° 3 10 g/l, phosphate dipotassique 1,5 g/l, sulfate de magnésium 1,5 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour l’amélioration de la production de pyocyanine par Pseudomonas |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |