Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose au jus de tomate
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Gélose au jus de tomate ; 500 g
Beschreibung
Jus Tomate (gélose)
• Culture et numération des lactobacilles
• Cdt 500g
• Culture et numération des lactobacilles
• Cdt 500g
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose au jus de tomate |
| Type de produit | Gélose au jus de tomate |
| Formule | Jus de tomate (à partir de 400 ml) 20 g/l, peptone 10 g/l, lait peptonisé 10 g/l, gélose 11 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement des espèces de Lactobacillus |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur