Learn More
BD Bouillon de soja Bacto™ Tryptic (milieu de digestion de soja-caséine)
Code produit. p-4888349
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10098983
missing translation for 'mfr': BD 211825
Edge
This item is not returnable. View return policy
Conforme aux spécifications de l’USP et de l’EP. Le bouillon de soja BD™ Bacto™ Tryptic (milieu de digestion de soja-caséine) est un milieu à usage général déshydraté pour l’isolement, la détection et la culture d’une grande variété de microorganismes.
Le bouillon de soja Tryptic (milieu de digestion de soja-caséine) est un milieu à usage général utilisé dans les procédures qualitatives pour la culture de microorganismes exigeants et non exigeants à partir d’une variété d’échantillons cliniques et non cliniques. Le TSB est un milieu nutritif qui favorisera la croissance d’une grande variété de microorganismes, y compris les bactéries et les champignons aérobies, facultatifs et anaérobies courants.
  • Cette formulation est incluse dans l’USP comme milieu à utiliser pour effectuer des tests de dénombrement microbien et des tests pour des microorganismes spécifiques lors du test de produits pharmaceutiques non stériles.
  • Le TSB a été choisi par l’Animal and Plant Health Inspection Service de l’USDA pour détecter les bactéries viables dans les vaccins vivants.
  • Le TSB est recommandé pour tester les contaminants bactériens dans les cosmétiques et est conforme aux normes établies dans l’industrie alimentaire.
  • En raison de sa capacité de promotion de la croissance, il est également recommandé d’utiliser le TSB comme bouillon d’inoculum pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens de diffusion sur disque et de dilution sur gélose, tels que standardisés par le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
  • Utilisé dans l’isolement de : Neisseria meningitides 13090, Staphylococcus epidermidis 12228, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615, Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtillis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica sous-espèce enterica sérotype Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Couleur Beige clair
Contenu et stockage 2 à 25°C
Forme Déshydraté (à écoulement libre, homogène)
Type de milieu Bouillon trypticase soja
Type de produit Bouillon trypticase soja (milieu de digestion de soja-caséine)
Formule Produit de digestion pancréatique de caséine 17 g/l, produit de digestion papaïque de soja 3 g/l, dextrose 2,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate dipotassique 2,5 g/l
À utiliser avec (application) Culture de micro-organismes exigeants et non exigeants à partir de différents échantillons cliniques et non cliniques
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g