Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu différentiel de laboratoire Wallerstein
Click to view available options
:
Milieu différentiel du laboratoire Wallerstein (WL) ; 500 g
Description
- Formule : Extrait de levure 4 g/l, digestion pancréatique de caséine 5 g/l, dextrose 50 g/l, phosphate monopotassique 0,55 g/l, chlorure de potassium 425 mg/l, chlorure de calcium 125 mg/l, sulfate de magnésium 125 mg/l, chlorure ferrique 2,5 mg/l, sulfate de manganèse 2,5 mg/l, 20 g/l, vert de bromocrésol 22 mg, cycloheximide 4 mg
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Milieu différentiel de laboratoire Wallerstein |
| Type de produit | Milieu différentiel de laboratoire Wallerstein |
| Formule | Extrait de levure 4 g/l, digestion pancréatique de caséine 5 g/l, dextrose 50 g/l, phosphate monopotassique 0,55 g/l, chlorure de potassium 425 mg/l, chlorure de calcium 125 mg/l, sulfate de magnésium 125 mg/l, chlorure ferrique 2,5 mg/l, sulfate de manganèse 2,5 mg/l, 20 g/l, vert de bromocrésol 22 mg, cycloheximide 4 mg |
| À utiliser avec (application) | Isolement des bactéries rencontrées dans les procédés de brassage et de fermentation industrielle |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |